重要文件
559903
Sigma-Aldrich
2-乙氧基-5-氟尿嘧啶
97%
同義詞:
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C4N2H2FOOCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
158.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
180-184 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)