重要文件
559393
Sigma-Aldrich
1-氰基-1-苯基-2,2,2-三氟乙醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F3CC(CN)(C6H5)OH
CAS號碼:
分子量::
201.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
72-76 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
nitrile
phenyl
SMILES 字串
OC(C#N)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)8(14,6-13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,14H
InChI 密鑰
FFXHDJHFAYTIHJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)