重要文件
557943
Sigma-Aldrich
2-氰基苯酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NCC6H4CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
175.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
63-67 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
RQQAJOJDAZNFPF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Reaction between phthalic acid monoamide and ethanol in pyridine in the presence of p-toluenesulfonyl chloride affords ethyl 2-cyanobenzoate.[1]
應用
Ethyl 2-cyanobenzoate may be used to synthesize 2-(aminomethyl)benzyl alcohol.[2]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Effect of ortho substituents on carbonyl carbon 13C NMR chemical shifts in substituted phenyl benzoates.
Nummert V, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 22(12), 1155-1165 (2009)
5-Membered N-heterocyclic compounds by dimethyl carbonate chemistry.
Arico F, et al.
Green Chemistry, 14(1), 58-61 (2012)