重要文件
556114
Sigma-Aldrich
N-(4-羰苯基)丁二酸
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H11NO5
CAS號碼:
分子量::
237.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
mp
235-236 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
InChI 密鑰
IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... BCHE(590)
應用
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid may be used to synthesize N-(4-carboxyphenyl)succinimide.[1]
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and antimicrobial activity of new succinimides bearing different heterocycles succinimides bearing different heterocycles.
Al-Azzawi AM and Hassan AS.
International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 4(4), 755-762 (2014)