重要文件
555541
Sigma-Aldrich
4-三氟甲硫基苯甲腈
98%
同義詞:
对三氟甲硫基苯甲腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3SC6H4C≡N
CAS號碼:
分子量::
203.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
InChI 密鑰
ONQNILXHGUBPPM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)