重要文件
555215
Sigma-Aldrich
ScavengePore 苯乙基二乙胺
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
同義詞:
MP 二乙胺树脂, 聚合物键合型苯乙基二胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
ScavengePore
形狀
macroporous
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
0.7-1.5 mmol/g loading
粒徑
40-70 mesh
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
MFCQPWPGLCCHOO-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)