重要文件
555207
Sigma-Aldrich
ScavengePore 苯乙基吗啉
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
同義詞:
MP 吗啉基甲基聚苯乙烯, MP 吗啉树脂
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
ScavengePore
形狀
macroporous
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標籤範圍
0.7-1.5 mmol/g loading
粒徑
40-70 mesh
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)