About This Item
線性公式:
C((CH2)11CH3)2(C6H3I)2
CAS號碼:
分子量::
754.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
推薦產品
化驗
97%
形狀
solid
mp
35-39 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C37H56I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChI 密鑰
JSGWQGOESBTDEU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3