重要文件
554235
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氟苯磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(F)SO2Cl
CAS號碼:
分子量::
273.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
63-66 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride participates in the generation of tricyclic benzothiadiazepine-1,1-dioxde via pairing reactions with (S)-prolinol.[1]
應用
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize (E)-4-bromo-2-fluoro-1-styrylbenzene.[2]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Palladium-Catalysed Desulfitative Heck Reaction Tolerant to Aryl Carbon?Halogen Bonds for Access to (Poly) halo-Substituted Stilbene or Cinnamate Derivatives.
Skhiri A, et al.
Synthesis (2016)
Reaction Pairing: A Diversity-Oriented Synthesis Strategy for the Synthesis of Diverse Benzofused Sultams.
Samarakoon TB, et al.
Organic Letters, 13(19), 5148-5148 (2011)