重要文件
554197
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基苯乙酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
196.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(CC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(5-10(11)12)9(6-8)14-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)