重要文件
554081
Sigma-Aldrich
5-氟-2-羟基苯甲酸甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(OH)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
170.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
bp
50 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
InChI 密鑰
DGHBWVVOJLVMFF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)