重要文件
554006
Sigma-Aldrich
三(环戊二烯)铽(III)
99.9% trace metals basis
同義詞:
TbCp3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C5H5)3Tb
CAS號碼:
分子量::
354.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: terbium
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Tb].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Tb/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI 密鑰
FMNCAPFXHVPBJH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Atomic number of base material: 65 Terbium
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)