重要文件
552887
Sigma-Aldrich
3-(三甲基铵)丙基-官能化硅胶, 碳酸盐
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
同義詞:
TMA碳酸盐-3官能化硅胶
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
標籤範圍
0.8 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
SMILES 字串
O=[SiH2].O=[SiH2].[O-]C([O-])=O.CCC[N+](C)(C)C.CCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/2C6H16N.CH2O3.2H2OSi/c2*1-5-6-7(2,3)4;2-1(3)4;2*1-2/h2*5-6H2,1-4H3;(H2,2,3,4);2*2H2/q2*+1;;;/p-2
InChI 密鑰
WMFSAHWNSGLABT-UHFFFAOYSA-L
應用
二氧化硅键合型碱,酸(包括酸性酚)清除剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.