重要文件
552054
Sigma-Aldrich
环三偶磷氮烯-PMMH-6 树枝状聚合物,1.0 代
同義詞:
环三偶磷氮烯-苯氧甲基(甲基亚肼基)树枝状聚合物,1.0 代
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
CAS號碼:
分子量::
1827.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
dichlorophosphinothioyl surface groups
形狀
powder
分子量
generation 1
特點
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
號表面基團
6
pH值
1.01 (5 wt. % in ethanol)
mp
117-120.8 °C (lit.)
一般說明
含 6 个表面二氯硫膦基团。
應用
耐温高达 200°C,溶剂可溶性强,空气中稳定,偶极矩值高(10 - 300 德拜)
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)