重要文件
55118
Sigma-Aldrich
2-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟-1,1-二甲基十一烷基氧)碳酰胺]-2-苯基乙腈
≥97.0%
同義詞:
2-[(1,1-二甲基-1H,1H,2H,2H,3H,3H-全氟代十一烷基氧代)羰基氧代亚氨基]-2-苯乙腈, 2-[2-(1H,1H,2H,2H-全氟代癸基)异丙氧基羰基氧代亚氨基]-2-苯乙腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H15F17N2O3
CAS號碼:
分子量::
678.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0%
形狀
solid
mp
81-86 °C
SMILES 字串
CC(C)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OC(=O)O\N=C(\C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C22H15F17N2O3/c1-14(2,43-13(42)44-41-12(10-40)11-6-4-3-5-7-11)8-9-15(23,24)16(25,26)17(27,28)18(29,30)19(31,32)20(33,34)21(35,36)22(37,38)39/h3-7H,8-9H2,1-2H3/b41-12-
InChI 密鑰
NFEFLNJWJYPWIZ-WMILAWAJSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)