551163
同義詞:
(2-氰乙基)-膦酸二乙酯
1 of 10
Sigma-Aldrich
129445
吲哚-3-甲醛
D91705
氰甲基膦酸二乙酯
216143
四丁基氟化铵 溶液
240230
酞酰亚胺
207942
肼 一水合物
225819
肼 水合物
160385
酞酰亚胺 钾盐
193747
色胺
452912
氢化钠
T27006
2-噻吩甲酰三氟丙酮
95%
reaction type: C-C Bond Formation
n20/D 1.4380 (lit.)
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
CCOP(=O)(CCC#N)OCC
1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
LDOZIDLMPNCNDI-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?