重要文件
550582
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(3-甲基-4-硝基苄基)-L-组氨酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H26N4O6
CAS號碼:
分子量::
418.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
雜質
≤3 wt. % tert-butyl methyl ether
mp
92-104 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](Cc1cn(Cc2ccc(c(C)c2)[N+]([O-])=O)cn1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H26N4O6/c1-13-8-14(6-7-17(13)24(27)28)10-23-11-15(21-12-23)9-16(18(25)29-5)22-19(26)30-20(2,3)4/h6-8,11-12,16H,9-10H2,1-5H3,(H,22,26)/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
QICAMETZWUJWGH-INIZCTEOSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)