重要文件
550116
Sigma-Aldrich
(6-氯-2H-1,4-苯并噁嗪-3(4H)-酮-2-基)乙酸甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C8H4ClONHOCH2COOCH3
CAS號碼:
分子量::
255.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
159-163 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CC1Oc2ccc(Cl)cc2NC1=O
InChI
1S/C11H10ClNO4/c1-16-10(14)5-9-11(15)13-7-4-6(12)2-3-8(7)17-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H,13,15)
InChI 密鑰
CNOULAOXZGSIEF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)