Merck
全部照片(3)
重要文件
549975
Sigma-Aldrich
3-二乙氨基丙胺
≥99%
同義詞:
N,N-二乙基-1,3-丙二胺, N,N-二乙基-1,3-二氨基丙烷, DEAPA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2N(CH2)3NH2
CAS號碼:
分子量::
130.23
Beilstein:
741879
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
4.4 (vs air)
蒸汽壓力
19.5 mmHg ( 70 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
419 °F
expl. lim.
11.6 %
折射率
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3-(二乙氨基)丙胺(3-(二乙氨基)-1-丙胺,DEPA)是一种二胺。
應用
3-(二乙氨基)丙胺可用于制备:
  • 生物相容性聚两性电解质涂层(聚(丙烯酸)-co-3-(二乙氨基)-丙胺磁铁矿纳米颗粒 (PAMNPs)。[1]
  • 与 3-二乙氨基丙基 (DEAP) 基团 (HA-g-DEAP) 纳米粒子接枝的透明质酸,用作药物递送载体。[2]
  • DEPA改性聚乙烯醇(PVA)聚合物,可用于基因沉默。[3]
在微纤维纤维素(MFC)的表面改性过程中,它也可用于引入阳离子基团。[4]
法律資訊
Arkema Inc. 产品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Low toxicity and long circulation time of polyampholyte-coated magnetic nanoparticles for blood pool contrast agents.
Wang Qi, et al.
Scientific Reports, 5, 7774-7774 (2015)
Juliane Nguyen et al.
Pharmaceutical research, 27(12), 2670-2682 (2010-09-18)
The objective of this study was to investigate how the degree of amine substitution of amine-modified poly(vinyl alcohol) (PVA) affects complexation of siRNA, protection of siRNA against degrading enzymes, intracellular uptake and gene silencing. A series of DEAPA-PVA polymers with
Chemical surface modifications of microfibrillated cellulose.
Stenstad P, et al.
Cellulose, 15(1), 35-45 (2008)
Hyaluronated nanoparticles with pH-and enzyme-responsive drug release properties.
Kim SW, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 359-364 (2014)