重要文件
549576
Sigma-Aldrich
2-乙氧基-4-硝基苯甲酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2OC6H3(NO2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
211.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-2-15-8-5-6(10(13)14)3-4-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
BSIOETYGDXDWBR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)