549215
同義詞:
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己炔,混合物
1 of 10
Sigma-Aldrich
168521
Luperox® DI,叔-丁基过氧化物
329541
过氧化二异丙苯
381462
季戊四醇四-3-巯基丙酸酯
290785
Luperox® LP, 过氧化月桂酰
513660
Luperox® TBEC, 叔丁基过氧化碳酸-2-乙基己酯
531758
Luperox® 331M80, 1,1-双(叔丁基)环己烷 溶液
246808
三羟甲基丙烷三丙烯酸酯
159042
Luperox®P,叔-过氧苯甲酸丁酯
143618
2,5-二甲基-2,5-己二醇
517909
Luperox® A75, 过氧化苯甲酰
active oxygen content, ~5.2 wt. % calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
88 °C (SADT) (lit.)
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
2-8°C
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
聚合工具_生物医学材料_材料科学-默克生命科学
Danger
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
188.6 °F - closed cup
87 °C - closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 1
247502
过氧化氢异丙苯