重要文件
548863
Sigma-Aldrich
3-(4-甲苯氧基)丙酸
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4O(CH2)2CO2H
CAS號碼:
分子量::
180.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(OCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GNPISAHACGIXLZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)