重要文件
547891
Sigma-Aldrich
2-氟-6-甲氧基苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(OCH3)CO2H
CAS號碼:
分子量::
170.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid may be used as a starting material in the three-step synthesis of dihydro-0-methylsterigmatocystin, a natural mycotoxin.[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A complex induced proximity effect in the anionic Fries rearrangement of o-iodophenyl benzoates: synthesis of dihydro-O-methylsterigmatocystin and other xanthones.
Horne S and Rodrigo R.
The Journal of Organic Chemistry, 55(15), 4520-4522 (1990)