重要文件
547182
Sigma-Aldrich
1,1-二甲氧基庚烷
98%
同義詞:
庚醛二甲基缩醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
CAS號碼:
分子量::
160.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4105 (lit.)
bp
183 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
136.0 °F - closed cup
閃點(°C)
57.8 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)