重要文件
546909
Sigma-Aldrich
2-溴-5-氟三氟甲苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(F)CF3
CAS號碼:
分子量::
243.00
Beilstein:
2643544
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
136-143 °C (lit.)
密度
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.0 °F - closed cup
閃點(°C)
63.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)