文件
545473
Sigma-Aldrich
D-葡萄糖,乙烯二硫代缩醛
97%
同義詞:
2-D-葡糖基-1,3-二硫戊环
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H16O5S2
CAS號碼:
分子量::
256.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −18.47, c = 10% in DMSO
mp
144-149 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C1SCCS1
InChI
1S/C8H16O5S2/c9-3-4(10)5(11)6(12)7(13)8-14-1-2-15-8/h4-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-/m1/s1
InChI 密鑰
LOVIILREBFKRIA-MVIOUDGNSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3