等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
成份
active oxygen content, 10 wt. %
t1/2
10 hr(125 °C)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
InChI 密鑰
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
應用
自由基聚合引发剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C