重要文件
544515
Sigma-Aldrich
5-溴-2-甲氧基苯磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(OCH3)SO2Cl
CAS號碼:
分子量::
285.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
115-118 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(Br)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride is a benzenesulfonyl chloride derivative.
應用
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of the following 1-bromo-3-heteroarylbenzene derivatives:[1]
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzofuran
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-1-methylpyrrole
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzoxazole
It may also be used to synthesize N-(4-ethylbenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide[1]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of symmetrical and unsymmetrical 1,3-diheteroarylbenzenes through palladium-catalyzed direct arylation of benzene-1,3-disulfonyl dichloride and 3-bromobenzenesulfonyl chlorides.
Idris I, et al.
Tetrahedron, 71(52), 9617-9625 (2015)
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii