重要文件
544434
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 2-氯三苯甲基-N-Fmoc-羟胺
100-200 mesh, extent of labeling: 0.6-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
同義詞:
N-Fmoc-羟胺 2-氯三苯甲胺树脂, [α-(Fmoc-氨氧基)-α-苯基-2-氯苄基]聚苯乙烯, 聚合物键合型 N-Fmoc-O-(2-氯三苯甲基)羟胺, 聚合物键合型 O-(2-氯三苯甲基)-N-Fmoc-羟胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.6-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
Fmoc
SMILES 字串
P=S.Cc1ccc(cc1)C(ONC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)(c5ccccc5)c6ccccc6Cl
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)