重要文件
543098
Sigma-Aldrich
2-氨基-3,5-二溴-6-甲基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6Br2N2
CAS號碼:
分子量::
265.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
143.5-148.5 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Cc1nc(N)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H6Br2N2/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3,(H2,9,10)
InChI 密鑰
BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine may be used to synthesize 1-[[(3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridinyl)imino]-methylenyl]-2-naphthalenol[1] and 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridone.[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hyperconjugation. III. Relative rates of bromination of twelve monoalkylbenzenes
Berliner E and Berliner F
Journal of the American Chemical Society, 71.4, 1195-1200 (1949)
Synthesis and characterization of new bis (1-aryliminomethylenylnaphthalen-2-oxy) nickel complexes and their catalytic behavior for vinyl polymerization of norbornene
Chang F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689.5, 936- 946 (2004)