重要文件
543055
Sigma-Aldrich
1-氰基-环丙基羧酸乙酯
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NCC3H4CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
139.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
密度
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES 字串
CCOC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
FDZLCIITHLSEQK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate (ethyl 1-cyanocyclopropanecarboxylate) is an alkyl 1-cyanocyclopanecarboxylate. It can be prepared by reacting ethyl cyanoacetate, 1,2-dibromoethane, potassium carbonate and DMSO.[1]
應用
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate may be used as a monomer in the preparation of poly(ethyl trimethylene-1-cyano-1-carboxylate)s.[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anionic ring-opening polymerization of alkyl 1-cyanocyclopropanecarboxylates
Kagumba LC and Penelle J.
Macromolecules, 38.11, 4588-4594 (2005)