重要文件
542350
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(acryloyl)piperazine
≥99%
同義詞:
1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14N2O2
CAS號碼:
分子量::
194.23
Beilstein:
745431
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥99%
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI 密鑰
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Cross-linking monomer for development of polyacrylamide gels.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)