重要文件
542172
Sigma-Aldrich
4-氯-3-甲氧基-2-甲基吡啶 N-氧化物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8ClNO2
CAS號碼:
分子量::
173.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO2/c1-5-7(11-2)6(8)3-4-9(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
TWXMQDRFBLSXFN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)