重要文件
540544
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-伪麻黄碱丙酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H19NO2
CAS號碼:
分子量::
221.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
114-118 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
InChI 密鑰
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
應用
(1R,2R)-(–)- 和 (1S,2S)-(+)-伪麻黄碱丙酰胺的烯醇化物是非对映选择性烷基化反应的底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Meyers, A. G. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6496-6496 (1997)