文件
540455
Sigma-Aldrich
3,4-二甲基苯肼 盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl
CAS號碼:
分子量::
172.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
195-200 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.Cc1ccc(NN)cc1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-8(10-9)5-7(6)2;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
YYMIOVAEQIEPET-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3