重要文件
540153
Sigma-Aldrich
N,N-二苄基-O-(叔丁基二甲基硅烷)-L-丝氨酸甲酯
97%
同義詞:
(S)-2-二苄基氨基-3-(叔丁基二甲基硅氧基)丙酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[N(CH2C6H5)2]CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
413.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −53°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.5160 (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)