重要文件
539902
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(二甲氧基)苯基]-1,3-环己二酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3C6H7O2
CAS號碼:
分子量::
248.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
166-170 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1OC)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H16O4/c1-17-13-4-3-9(7-14(13)18-2)10-5-11(15)8-12(16)6-10/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
IRKIDJHFWYGNFG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)