重要文件
539597
Sigma-Aldrich
2-氨基苯磺酸苯酯
97%
同義詞:
邻氨基苯磺酸苯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5OS(O)2C6H4NH2
CAS號碼:
分子量::
249.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccccc1S(=O)(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c13-11-8-4-5-9-12(11)17(14,15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI 密鑰
DELFPZLNAZAZRE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kyongho Yoon et al.
The Journal of organic chemistry, 70(14), 5741-5744 (2005-07-02)
[reaction: see text] 3-Halogeno-4-methoxybenzynes 5 generated from 5-(3-halogeno-4-methoxyphenyl)thianthrenium perchlorates 1 and LDA in THF at reflux reacted with various beta-amino carbonyl compounds and 2-aminophenyl benzenesulfonate etc. to give diverse heterocyclic compounds.