重要文件
538752
Sigma-Aldrich
4-氟苯基醚
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(FC6H4)2O
CAS號碼:
分子量::
206.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
折射率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI 密鑰
UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)