文件
537241
Sigma-Aldrich
4-氯-3-氟苯甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(F)CHO
CAS號碼:
分子量::
158.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChI 密鑰
AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.1 °F - closed cup
閃點(°C)
96.7 °C - closed cup