重要文件
537128
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-氯-3-(4-氟苯氧基)-2-丙醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
204.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −0.25°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
密度
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
OSIKOYZBGUHWAB-MRVPVSSYSA-N
法律資訊
经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权,使用 Jacobsen HKR 技术制造。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)