重要文件
535907
Sigma-Aldrich
4-苯基-1-丁烯-4-醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(OH)CH2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
148.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
OC(CC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10-11H,1,6H2
InChI 密鑰
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
217.0 °F - closed cup
閃點(°C)
102.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)