重要文件
535869
Sigma-Aldrich
1,5,8,12-四[4,6-双(N-丁基-N-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]-1,5,8,12-四氮杂十二烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C132H250N32
CAS號碼:
分子量::
2285.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
mp
146-150 °C (lit.)
溶解度
chloroform, methylene chloride, and toluene: ≥20 % (w/w) at 20 °C
SMILES 字串
CCCCN(C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1)c2nc(NCCCN(CCN(CCCNc3nc(nc(n3)N(CCCC)C4CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C4)N(CCCC)C5CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C5)c6nc(nc(n6)N(CCCC)C7CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C7)N(CCCC)C8CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C8)c9nc(nc(n9)N(CCCC)C%10CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%10)N(CCCC)C%11CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%11)nc(n2)N(CCCC)C%12CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%12
InChI
1S/C132H250N32/c1-49-57-71-157(97-81-117(9,10)147(41)118(11,12)82-97)109-135-105(136-110(143-109)158(72-58-50-2)98-83-119(13,14)148(42)120(15,16)84-98)133-67-65-69-155(107-139-113(161(75-61-53-5)101-89-125(25,26)151(45)126(27,28)90-101)145-114(140-107)162(76-62-54-6)102-91-127(29,30)152(46)128(31,32)92-102)79-80-156(108-141-115(163(77-63-55-7)103-93-129(33,34)153(47)130(35,36)94-103)146-116(142-108)164(78-64-56-8)104-95-131(37,38)154(48)132(39,40)96-104)70-66-68-134-106-137-111(159(73-59-51-3)99-85-121(17,18)149(43)122(19,20)86-99)144-112(138-106)160(74-60-52-4)100-87-123(21,22)150(44)124(23,24)88-100/h97-104H,49-96H2,1-48H3,(H,133,135,136,143)(H,134,137,138,144)
InChI 密鑰
OWXXKGVQBCBSFJ-UHFFFAOYSA-N
應用
抗氧化剂。
用作聚烯烃的单体阻胺紫外光稳定剂,具有低挥发性和高耐迁移性。
与其他 HALS 相比,其优点在于能够提高聚烯烃色素粒子的得色量。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
527.0 °F
閃點(°C)
275 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)