重要文件
535400
Sigma-Aldrich
6-氯乙酰基-2-苯并噁唑酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6ClNO3
CAS號碼:
分子量::
211.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
270-274 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCC(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-4-7(12)5-1-2-6-8(3-5)14-9(13)11-6/h1-3H,4H2,(H,11,13)
InChI 密鑰
KOOWFDRPKXUCRF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)