重要文件
534560
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氨基-1-己醇
97%
同義詞:
L-己氨醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
117.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
bp
216-218 °C (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES 字串
CCCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
DPEOTCPCYHSVTC-LURJTMIESA-N
應用
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol can be used in one of the key synthetic steps for the synthesis of house dust mite (HDM) peptidase allergen Der p 1 inhibitors.[1][2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
211.0 °F
閃點(°C)
99.44 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The discovery of potent, selective, and reversible inhibitors of the house dust mite peptidase allergen Der p 1: an innovative approach to the treatment of allergic asthma
Newton GK, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(22), 9447-9462 (2014)
Allergen Delivery Inhibitors: Characterisation of Potent and Selective Inhibitors of Der p 1 and Their Attenuation of Airway Responses to House Dust Mite Allergens
Zhang J, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(10), 3166-3166 (2018)