文件
534552
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-氨基-1-己醇
97%
同義詞:
D-己氨醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
117.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −14°, c = 1 in chloroform
bp
216-218 °C (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
DPEOTCPCYHSVTC-ZCFIWIBFSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
211.0 °F
閃點(°C)
99.44 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Quinquevalent phosphorus acids
Allen DW and Tebby JC
Organophosphorus Chemistry (2000)
5-endo-trig Cyclisations in heterocycle synthesis: enantiospecific synthesis of (+)-monomorine I
Berry M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 22, 2141-2142 (1997)