重要文件
534161
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(对甲苯基)噻唑
96%
同義詞:
4-(4-甲基苯基)-2-噻唑胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10N2S
CAS號碼:
分子量::
190.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
132-136 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-13-10(11)12-9/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChI 密鑰
ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)