重要文件
533807
Sigma-Aldrich
4-乙基苯甲醚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5C6H4OCH3
CAS號碼:
分子量::
136.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
84 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1ccc(OC)cc1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.9 °F - closed cup
閃點(°C)
79.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)