重要文件
533661
Sigma-Aldrich
2,4-二氯苯甲醚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3OCH3
CAS號碼:
分子量::
177.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.561 (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
密度
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Identification of 2,4-dichloroanisole and 2,4-dichlorophenol as soil degradation products of ring-labelled [14C]2,4-D.
A E Smith
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 34(2), 150-157 (1985-02-01)