文件
533475
Sigma-Aldrich
(2-氯-5-吡啶基)甲基氯化锌 溶液
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5Cl2NZn
CAS號碼:
分子量::
227.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.992 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5ClN.ClH.Zn/c1-5-2-3-6(7)8-4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
LZKBDZYNYMRVHH-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.2 °C - closed cup